1.03819
Iron
for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
Sinonimo/i:
Iron
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (cerimetric)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>100 °C
Potenza
30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.1% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
7-9 ( in H2O)
P. eboll.
3000 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1535 °C
Densità
7.87 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
3000‑4000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.002%
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C