GF78785511
Alumina
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
Sinonimo/i:
AL606103
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 787-855-11
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
3 mm