Documenti fondamentali
GF78099418
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 200 g
Sinonimo/i:
ET356300
Scegli un formato
1 EA
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 117.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 780-994-18
Peso
200 g
Dimensione nominale granuli
4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)