Documenti fondamentali
1152825
USP
Cyclic olefin copolymer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bicyclo[2.2.1]hep-2-ene polymer with ethene, Ethylene norbornene copolymer
Scegli un formato
3 STRIPS
CHF 369.00
CHF 369.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 STRIPS
CHF 369.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 369.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
copolymers, cyclic olefin copolymer
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C21CC(CC2)C=C1.C=C
InChI
1S/C7H10.C2H4/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-2/h1-2,6-7H,3-5H2;1-2H2
SFFFIHNOEGSAIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Cyclic olefin copolymer USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)