Documenti fondamentali
GF21566505
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, grade topas 5013l-10
Sinonimo/i:
ET356301
Scegli un formato
1 EA
CHF 224.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 224.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 215-665-05
Peso
500 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)