Documenti fondamentali
GF76727133
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinonimo/i:
ET356300
Scegli un formato
1 EA
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 109.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 767-271-33
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Polyvinylidenechloride (PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 100 g
GF24838139
Polyvinylidenechloride
Polypropylene Isotactic, average Mw ~340,000, average Mn ~97,000
Sigma-Aldrich
427861
Polypropylene
Polypropylene Isotactic, average Mw ~12,000, average Mn ~5,000
Sigma-Aldrich
428116
Polypropylene