Documenti fondamentali
GF75236564
Hafnium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
HF516010
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’640.00
CHF 1’640.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’640.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 1’640.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 752-365-64
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)