GF96885387
Hafnium
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 95.0+%
Sinonimo/i:
HF006010
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95.0%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 968-853-87
Resistività
29.6 μΩ-cm, 0°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. eboll.
4602 °C (lit.)
Punto di fusione
2227 °C (lit.)
Densità
13.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Hf]
InChI
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Pyr. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3