Documenti
GF66605788
Niobium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
NB516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 666-057-88
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1