Documenti
GF73561866
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g
Sinonimo/i:
EK306300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 735-618-66
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
6 mm