GF05655630
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, grade kapton mt
Sinonimo/i:
IM301210
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 056-556-30
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3