Documenti fondamentali
GF71619677
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 200 x 200mm, 0.5mm thickness
Sinonimo/i:
FE260450
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 716-196-77
Misura × spessore
200 mm × 200 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)