Documenti fondamentali
GF14906505
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness
Sinonimo/i:
FE260450
Scegli un formato
1 EA
CHF 591.00
CHF 591.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 591.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 591.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 149-065-05
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)