Documenti fondamentali
GF70011021
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 2-4 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Sinonimo/i:
ET326310
Scegli un formato
1 EA
CHF 206.00
CHF 206.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 206.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 206.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 700-110-21
Peso
0.5 kg
Dimensione nominale granuli
2-4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is the molecular weight of the HDPE?
    1 answer
    1. The molecular weight for this product is not determined.
      Helpful?
  2. What color are the granules?
    1 answer
    1. This material is listed as 'natural' in color. The typical color of HDPE ranges from translucent to opaque white.