Documenti fondamentali
GF91334460
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinonimo/i:
ET306300
Scegli un formato
1 EA
CHF 214.00
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 214.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 913-344-60
Peso
100 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)