GF67003039
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.006 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
CT301060
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 670-030-39
Lunghezza
1 m
Spessore
0.006 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3