Documenti
GF01715217
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, L 2 m
Sinonimo/i:
CT301020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 017-152-17
Lunghezza
2 m
Spessore
0.002 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3