Documenti fondamentali
GF66065452
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 50g
Sinonimo/i:
AD106010
Scegli un formato
1 EA
CHF 407.00
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 407.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 660-654-52
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
63 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)