Documenti
GF41638282
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 200g
Sinonimo/i:
AD106010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 416-382-82
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
63 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3