Documenti fondamentali
GF64171694
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Sinonimo/i:
FE266020
Scegli un formato
1 EA
CHF 239.00
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 239.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 641-716-94
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)