Documenti fondamentali
GF30719471
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, mean particle size 3 micron, weight 20 g, condition atomized
Sinonimo/i:
FF216030
Scegli un formato
1 EA
CHF 314.00
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 314.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 307-194-71
Peso
20 g
Dimens. media particelle
3 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)