GF02863841
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 100g
Sinonimo/i:
FE226010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 028-638-41
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3