Key Documents
GF62123813
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 1.5 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinonimo/i:
PP303150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 621-238-13
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1.5 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)