Documenti fondamentali
GF65476974
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 1.5 mm, size 600 × 600 mm, natural
Sinonimo/i:
PP303150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 654-769-74
Misura
600 × 600 mm
Spessore
1.5 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)