Documenti
GF53167248
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 6-9micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
FP306010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 531-672-48
Peso
200 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3