GF53268486
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
FP306020
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 532-684-86
Peso
200 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3