GF50829891
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
200mm rod, 20mm diameter
Sinonimo/i:
FF217925
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 508-298-91
L × diam.
200 mm × 20 mm