Documenti fondamentali
GF48700931
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 2000g
Sinonimo/i:
FE246010
Scegli un formato
1 EA
CHF 313.00
CHF 313.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 313.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 313.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 487-009-31
Peso
2000 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)