Documenti fondamentali
GF26340689
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 200g
Sinonimo/i:
FE246010
Scegli un formato
1 EA
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 164.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-406-89
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)