Documenti fondamentali
GF44242118
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.86
Sinonimo/i:
AL603820
Scegli un formato
1 EA
CHF 435.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 435.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 442-421-18
Misura
100 × 100 mm
Spessore
7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)