Documenti fondamentali
GF36594838
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.84
Sinonimo/i:
AL603825
Scegli un formato
1 EA
CHF 535.00
CHF 535.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 535.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 535.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 365-948-38
Misura
100 × 100 mm
Spessore
12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)