Documenti
GF11664075
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL603028
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 116-640-75
Misura
60 × 60 mm
Spessore
0.25 mm