Documenti fondamentali
GF42954497
Tellurium
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
TE006010
Scegli un formato
1 EA
CHF 389.00
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 389.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12141913
NACRES:
NA.23
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 429-544-97
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)