Documenti
GF42826541
Yttrium oxide
sheet, thickness 3.0 mm, 10 mm diameter
Sinonimo/i:
Y 603030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 428-265-41
Diametro
10 mm
10 mm
Spessore
3.0 mm