205176
Praseodymium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Praseodymium oxide
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.