Documenti fondamentali
GF42379274
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 50 g
Sinonimo/i:
B 626300
Scegli un formato
1 EA
CHF 130.00
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 130.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 423-792-74
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)