Documenti
1.12321
Sigma-Aldrich
Samarium(III) oxide
99+
Sinonimo/i:
Samarium(III) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O3Sm2
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
235-043-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.0 (25 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
2325 °C
Densità
8.347 g/cm3
Densità bulk
850 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/3O.2Sm/q3*-2;2*+3
FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Loss on ignition: ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2