GF41688928
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, L 5 m
Sinonimo/i:
ET321010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 416-889-28
Lunghezza
5 m
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3