Documenti fondamentali
GF41023448
Tin/Lead
powder, Sn 50%/Pb 50%, max. particle size 75 micron, weight 500 g, condition spherical
Sinonimo/i:
SN076010
Scegli un formato
1 EA
CHF 392.00
CHF 392.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 392.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 392.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 410-234-48
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)