Documenti fondamentali
700460
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide, dispersion
<100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol
Sinonimo/i:
ITO
Scegli un formato
25 G
CHF 386.00
100 G
CHF 1’050.00
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 386.00
100 G
CHF 1’050.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
dispersion
Composizione
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Concentrazione
30 wt. % in isopropanol
Dimensione particelle
<100 nm (DLS)
P. ebollizione
82 °C
Densità
1.04 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Indium tin oxide (ITO) is a transparent conductingoxide with good optical transparency (T > 85% at 550 nm) and high electricalconductivity (ρ ∼ 10−4Ωcm). It can be used for various applications that require both opticaltransparency in the visible light region and high electrical conductivity.
Applicazioni
Indium tin oxide nanoparticles can be used tofabricate ITO thin films that are applied in the field of electroluminescentdevices, electrochromic systems, liquid crystal display electrodes, solar cells,and energy-efficient windows.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.