BR143358
BRAND® tubing
I.D. 5, O.D. 8, W 1.5 mm
Sinonimo/i:
Tubing
Scegli un formato
CHF 107.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 107.00
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Produttore/marchio commerciale
BRAND 143358
Diam. int.
5
Lunghezza
25 m
D.E.
8
Larghezza
1.5 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)