Documenti fondamentali
GF38527027
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 275 mm, stabilized with 3% yttria
Sinonimo/i:
MG607920
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’020.00
CHF 1’020.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’020.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 1’020.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 385-270-27
Lunghezza
275 mm
Diametro
6.35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)