Documenti
GF40110499
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 3 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
FP307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 401-104-99
Lunghezza
500 mm
Diametro
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3