GF36750720
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, L 20 m
Sinonimo/i:
CT301020
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 367-507-20
Lunghezza
20 m
Spessore
0.002 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)