Documenti fondamentali
GF51987864
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.006 mm, L 20 m
Sinonimo/i:
CT301060
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 519-878-64
Lunghezza
20 m
Spessore
0.006 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)