GF23031010
Polycarbonate
(PC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, additives heat stabilizer only
Sinonimo/i:
CT306310
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 230-310-10
Peso
2000 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3