913499
Aluminum oxide nanofibers
Sinonimo/i:
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Livello qualitativo
Forma fisica
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
fiber diam. × L
300-900 nm ± 100 × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Area superficiale
40-70 m2/g
primary crystallite size
(gamma
Typical Size of Crystallites:N/A)
Conducibilità
<10^-16 S/cm (Electrical )
Punto di fusione
2072 °C
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Articoli
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.