Documenti fondamentali
GF32571806
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 2 m, coil width 914 mm
Sinonimo/i:
ES301402
Scegli un formato
1 EA
CHF 299.00
CHF 299.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 299.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 299.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 325-718-06
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
914 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)