Documenti
GF25214475
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, condition transparent
Sinonimo/i:
ES301445
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 252-144-75
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3