GF29773963
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinonimo/i:
UR303810
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foam
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 297-739-63
Misura
300 × 300 mm
Spessore
10 mm
Densità bulk
0.08 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3